Imprimer
(±)-α-Terpinéole 97+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
301610250 301615000 301610025
ACRO301610250EA 29.3 EUR
ACRO301610250 ACRO301615000 ACRO301610025
(±)-α-Terpinéole 97+%
(±)-α-Terpinéole
Formule: C₁₀H₁₈O
Point d'ébullition: 214…224 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 31…34 °C
Densité: 0.937 g/cm³
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001557
Numéro CAS: 98-55-5
EINECS: 202-680-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to white solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
Specific gravity (20°C) 0.934 to 0.940