Brij® L23 MBAL-PA-(MV)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Polyoxyethylene (23) Lauryl Ether, Laureth-23, Brij 35
228340010
228342500
228345000
228340051
ACRO228340010EA
115
EUR
ACRO228340010
ACRO228342500
ACRO228345000
ACRO228340051
Brij® L23 MBAL-PA-(MV)
Brij® L23
Previous name Brij® 35
Formule:
(C₂₀H₄₂O₅)n Point d'ébullition: >100 °C (760 mmHg) Point de fusion: 33…40 °C Point d'éclair: >149 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00043063 Numéro CAS: 9002-92-0 EINECS: 500-002-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Waxy pellets |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % |
Antioxidant | without antioxidant |
Impurity | ≤1 ppm free Ethyleneoxide |
Acid value | ≤5 mg KOH/g |
Hydroxyl value | 40 to 60 mg KOH/g |