Imprimer
Brij® 30
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Brij 30, Laureth-4, Brij L4, Polyoxyethylene (4) Lauryl Ether
216725000 216720025
ACRO216725000EA 89.7 EUR
ACRO216725000 ACRO216720025
Brij® 30
Brij® 30
Formule: C₂₀H₄₂O₅
MW: 362.55 g/mol
Point de fusion: 14 °C
Point d'éclair: >149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043063
Numéro CAS: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
Acid value ≤1 mg KOH/g
Hydroxyl value 145 to 165 mg KOH/g