Imprimer
Chlorure de tris(triphénylphosphine)ruthenium (II) 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Dichlorotris(triphenylphosphine)ruthenium(II), Dichlorotris(triphenylphosphino)ruthenium (II)
207880010 207880050 207880250
ACRO207880010EA 52 EUR
ACRO207880010 ACRO207880050 ACRO207880250
Chlorure de tris(triphénylphosphine)ruthenium (II) 98%
Chlorure de tris(triphénylphosphine)ruthenium (II)
Formule: C₅₄H₄₅Cl₂P₃Ru
MW: 958.85 g/mol
Point de fusion: 159 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013077
Numéro CAS: 15529-49-4
EINECS: 239-569-7
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red-brown to black Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Carbon (C) 66.0 to 69.0 %