Imprimer
TES (Acide 2-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)éthane-1-sulfonique) 99% pour biochimie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: TES Buffer, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulphonic acid
207510250 207511000
ACRO207510250EA 74.2 EUR
ACRO207510250 ACRO207511000
TES (Acide 2-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)éthane-1-sulfonique) 99% pour biochimie
TES (Acide 2-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)éthane-1-sulfonique)
Formule: C₆H₁₅NO₆S
MW: 229.25 g/mol
Point de fusion: 223…225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007532
Numéro CAS: 7365-44-8
EINECS: 230-906-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Solubility (0.1 M in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 4 to 8 (0.1 M at 20°C)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm