Imprimer
2-Furohydrazide 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Furoic acid hydrazide, 2-Furoylhydrazine, 2-Furancarboxylic acid Hydrazide, 2-Furoic hydrazide, 2-Furoic acid Hydrazide, 2-Furancarboxylic acid hydrazide, 2-Furoic Hydrazide
157160050 157160250
ACRO157160050EA 32 EUR
ACRO157160050 ACRO157160250
2-Furohydrazide 98%
2-Furohydrazide
Formule: C₅H₆N₂O₂
MW: 126.11 g/mol
Point de fusion: 76…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003235
Numéro CAS: 3326-71-4
EINECS: 222-046-2
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %