DL-Acide tropique 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
3-Hydroxy-2-phenylpropanoic acid, Tropic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, (±)-Tropic acid, 2-Phenylhydracrylic acid
140550250
140550050
140551000
ACRO140550250EA
72
EUR
ACRO140550250
ACRO140550050
ACRO140551000
DL-Acide tropique 97%
DL-Acide tropique
Formule:
C₉H₁₀O₃ Point de fusion: 117…120 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004255 Numéro CAS: 552-63-6 EINECS: 208-465-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 115 to 120 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |