Imprimer
3-Picolyl chloride hydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3-(Chloromethyl)-pyridinium chloride, 3-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
131190250 131190050
ACRO131190250EA 160 EUR
ACRO131190250 ACRO131190050
3-Picolyl chloride hydrochloride 99%
3-Picolyl chloride hydrochloride
Formule: C₆H₇Cl₂N
MW: 164.03 g/mol
Point de fusion: 137…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012818
Numéro CAS: 6959-48-4
EINECS: 230-150-4
ONU: 3261
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA