Imprimer
α-Acétyl-γ-butyrolactone 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: alpha-Acetyl-gamma-hydroxybutyric acid Lactone, α-Acetyl-γ-hydroxybutyric acid Lactone, 3-Acetyldihydrofuran-2(3H)-one, 2-Acetyl-γ-butyrolactone, 2-Acetylbutyrolactone, alpha-Acetyl-gamma-butyrolactone, α-Acetylbutyrolactone, 3-Acetyl-4,5-dihydro-2(3H)-furanone
102491000 102492500 102490010
ACRO102491000EA 48.7 EUR
ACRO102491000 ACRO102492500 ACRO102490010
α-Acétyl-γ-butyrolactone 99+%
α-Acétyl-γ-butyrolactone
Formule: C₆H₈O₃
Point d'ébullition: 107…108 °C (5 mmHg)
Densité: 1.18 g/cm³
Point d'éclair: 140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005394
Numéro CAS: 517-23-7
EINECS: 208-235-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤30 APHA