Imprimer
Cyclohexane, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
8104.1000EA 67.05 EUR
8104.1000 8104.2500
Cyclohexane, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Cyclohexane
Formule: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Point d'ébullition: 81
Point de fusion: 7
Densité: 0.7785 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003814
Numéro CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
ONU: 1145
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use min. 99 %
Residue after Evaporation max. 0.005 %
Water (H2O) max. 0.02 %