Imprimer
Cyclohexane 99
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
A16070.0J A16070.AU
A16070.0JEA 173 EUR
A16070.0J A16070.AU
Cyclohexane 99
Cyclohexane
Purity: 99+%
CAS No.: 110-82-7
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -18°(-1°F)
Refractive Index: 1.4260
Odour: Pungent
Melting Point: 6.5°
Boiling Point: 80-81°
Beilstein Reference: 1900225
Merck Reference: 14,2723
UN No.: 1145
MDL No.: MFCD00003814
Formule: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Point d'ébullition: 80…81 °C
Point de fusion: 6.5 °C
Densité: 0.779
Point d'éclair: –18 °C (–1 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003814
Numéro CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
ONU: 1145
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM