Imprimer
Cyclohexane 99.5%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
210570010 210570025 210570100
ACRO210570010EA 73.7 EUR
ACRO210570010 ACRO210570025 ACRO210570100
Cyclohexane 99.5%, très pur
Cyclohexane
Formule: C₆H₁₂
Point d'ébullition: 81 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 6,5 °C
Densité: 0,77 g/cm³
Point d'éclair: –18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003814
Numéro CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
ONU: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.01 %
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %