Imprimer
Cyclohexane 99.5% analysis_for
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
176810010 176810025 176815000 176810050 176810250
176810010.EA 75.1 EUR
176810010. 176810025. 176815000. 176810050. 176810250.
Cyclohexane 99.5% analysis_for
Cyclohexane
Formule: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Point d'ébullition: 81
Point de fusion: 6.5 °C
Densité: 0.77 g/cm³
Point d'éclair: –18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003814
Numéro CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
ONU: 1145
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Substance darkened by H2SO4 ≤10 APHA
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Potassium (K) ≤0.2 ppm
Sodium (Na) ≤1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm