Cyclohexane 99+% Spectroscopy
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Hexahydrobenzene, Hexamethylene
167740010
167740025
167745000
ACRO167740010EA
102
EUR
ACRO167740010
ACRO167740025
ACRO167745000
Cyclohexane 99+% Spectroscopy
Cyclohexane
Formule:
C₆H₁₂ MW: 84.16 g/mol Point d'ébullition: 81 Point de fusion: 6.5 °C Densité: 0.77 g/cm³ Point d'éclair: –18 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003814 Numéro CAS: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 ONU: 1145 ADR: 3 II Merck Index: 13,02752 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.01 % |
GC | ≥99.0 % |
UV | at 260 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Acidity | ≤0.0002 meq/g |