Imprimer
Cyclohexylamine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A15851.0F A15851.AE A15851.AP
A15851.0FEA 76.2 EUR
A15851.0F A15851.AE A15851.AP
Cyclohexylamine ≥98%
Cyclohexylamine
Purity: 98+%
CAS No.: 108-91-8
Molecular Formula: C6H13N
Formula Weight: 99.18
Flash Point: 27°(81°F)
Refractive Index: 1.4585
Melting Point: -18°
Boiling Point: 133-134°
Beilstein Reference: 471175
Merck Reference: 14,2729
UN No.: 2357
MDL No.: MFCD00001486
Formule: C₆H₁₃N
Point d'ébullition: 133…134 °C
Point de fusion: –18 °C
Densité: 0,868
Point d'éclair: 27 °C (81 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001486
Numéro CAS: 108-91-8
EINECS: 203-629-0
ONU: 2357
ADR: 8,II
Merck Index: 14,2729