Imprimer
Chlorocyclohexane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20287.0250 8.20287.1000
8.20287.0250EA 36.7 EUR
8.20287.0250 8.20287.1000
Chlorocyclohexane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Chlorocyclohexane
Formule: C₆H₁₁Cl
Point d'ébullition: 142 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –44 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003822
Numéro CAS: 542-18-7
EINECS: 208-806-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02761
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.40 g/l (20 °C)
Melting Point -44 °C
Molar Mass 118.6 g/mol
Boiling Point 141 - 143 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 7 hPa (20 °C)
Flash Point 34 °C
Refractive Index 1.4626 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 7.5 %(V)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 290 °C