Chlorocyclohexane 98
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Cyclohexyl chloride
L04349.30
L04349.0B
L04349.30EA
41.3
EUR
L04349.30
L04349.0B
Chlorocyclohexane 98
Chlorocyclohexane
Purity: 98%
CAS No.: 542-18-7
Molecular Formula: C6H11Cl
Formula Weight: 118.61
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4620
Odour: Unpleasant
Melting Point: -44°
Boiling Point: 141-143°
Beilstein Reference: 1900796
Merck Reference: 14,2732
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00003822
Formule:
C₆H₁₁Cl MW: 118.61 g/mol Point d'ébullition: 141…143 °C Point de fusion: –44 °C Densité: 1.000 Point d'éclair: 28 °C (82 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003822 Numéro CAS: 542-18-7 EINECS: 208-806-6 ONU: 1993 ADR: 3 III Merck Index: 13,02761 |