Chlorocyclohexane 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Cyclohexyl chloride
111300010
111301000
111302500
ACRO111300010EA
87.6
EUR
ACRO111300010
ACRO111301000
ACRO111302500
Chlorocyclohexane 98%
Chlorocyclohexane
Formule:
C₆H₁₁Cl MW: 118.61 g/mol Point d'ébullition: 142 Point de fusion: –44 °C Densité: 1 g/cm³ Point d'éclair: 28 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003822 Numéro CAS: 542-18-7 EINECS: 208-806-6 ONU: 1993 ADR: 3 III Merck Index: 13,02761 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥97.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Water soluble titr. acid | ≤0.0005 meq/g |