Acide cyclobutane-1,1-dicarboxylique ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
A14288.06
A14288.14
A14288.22
A14288.06EA
58.9
EUR
A14288.06
A14288.14
A14288.22
Acide cyclobutane-1,1-dicarboxylique ≥99%
Acide cyclobutane-1,1-dicarboxylique
Purity: 99%
CAS No.: 5445-51-2
Molecular Formula: C6H8O4
Formula Weight: 144.13
Melting Point: ca 158° dec.
Beilstein Reference: 2046031
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00001325
Formule:
C₆H₈O₄ Point d'ébullition: 663 °C (1013 hPa) Point de fusion: ∼ 158 °C (dec.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001325 Numéro CAS: 5445-51-2 EINECS: 226-651-2 ONU: 3261 ADR: 8,III |