Imprimer
Acide cyclobutanecarboxylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A14480.06 A14480.14 A14480.22
A14480.06EA 32.9 EUR
A14480.06 A14480.14 A14480.22
Acide cyclobutanecarboxylique ≥98%
Acide cyclobutanecarboxylique
Purity: 98+%
CAS No.: 3721-95-7
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4433
Odour: Stench
Melting Point: -20°
Boiling Point: 194-195°
Beilstein Reference: 1816777
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00001323
Formule: C₅H₈O₂
Point d'ébullition: 194…195 °C
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1.055
Point d'éclair: 83 °C (181 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001323
Numéro CAS: 3721-95-7
EINECS: 223-072-7
ONU: 3265
ADR: 8,III