Imprimer
1,4-Cyclohexanedione 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
154830100 154830500 154832500
ACRO154830100EA 35.1 EUR
ACRO154830100 ACRO154830500 ACRO154832500
1,4-Cyclohexanedione 98%
1,4-Cyclohexanedione
Formule: C₆H₈O₂
Point d'ébullition: 112 °C (26hPa)
Point de fusion: 76…80 °C
Densité: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 132 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001606
Numéro CAS: 637-88-7
EINECS: 211-306-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %