Imprimer
1,3-Cyclohexanedione ≥97% may cont. up to 1% NaCl
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Cyclohexane-1,3-dione
A11109.0B A11109.14 A11109.18 A11109.22
A11109.0BEA 524 EUR
A11109.0B A11109.14 A11109.18 A11109.22
1,3-Cyclohexanedione ≥97% may cont. up to 1% NaCl
1,3-Cyclohexanedione
Purity: 97+%
CAS No.: 504-02-9
Molecular Formula: C6H8O2
Formula Weight: 112.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 101-105°
Beilstein Reference: 385888
Merck Reference: 14,3178
MDL No.: MFCD00001585
Formule: C₆H₈O₂
MW: 112.13 g/mol
Point d'ébullition: 235
Point de fusion: 101…105 °C
Densité: 1.100
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001585
Numéro CAS: 504-02-9
EINECS: 207-980-0
Merck Index: 13,03200