Cycloheptanone ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Suberon, Cycloheptan-1-one
A13421.18
A13421.30
A13421.18EA
49.8
EUR
A13421.18
A13421.30
Cycloheptanone ≥98%
Cycloheptanone
Purity: 99%
CAS No.: 502-42-1
Molecular Formula: C7H12O
Formula Weight: 112.17
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.4610
Odour: Sweet
Melting Point: -21°
Boiling Point: 179-181°
Beilstein Reference: 969823
Merck Reference: 14,2722
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00004159
Formule:
C₇H₁₂O Point d'ébullition: 179…181 °C Point de fusion: –21 °C Densité: 0.956 Point d'éclair: 55 °C (131 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004159 Numéro CAS: 502-42-1 EINECS: 207-937-6 ONU: 1224 ADR: 3,III Merck Index: 14,2722 |