Imprimer
Bromocyclopropane ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Cyclopropyl bromide
A14996.09 A14996.18 A14996.30
A14996.09EA 78.2 EUR
A14996.09 A14996.18 A14996.30
Bromocyclopropane ≥99%
Bromocyclopropane
Purity: 99%
CAS No.: 4333-56-6
Molecular Formula: C3H5Br
Formula Weight: 120.98
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -6°(21°F)
Refractive Index: 1.4600
Odour: Recognizable
Boiling Point: 68-70°
Beilstein Reference: 1900287
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001271
Formule: C₃H₅Br
Point d'ébullition: 68…70 °C
Densité: 1.515
Point d'éclair: –6 °C (21 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001271
Numéro CAS: 4333-56-6
EINECS: 224-375-7
ONU: 1993
ADR: 3,II