Imprimer
Bromocyclopropane 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Cyclopropyl bromide
111640050 111640250
ACRO111640050EA 42.6 EUR
ACRO111640050 ACRO111640250
Bromocyclopropane 99%
Bromocyclopropane
Formule: C₃H₅Br
Point d'ébullition: 67…69 °C (1013 hPa)
Densité: 1.51 g/cm³
Point d'éclair: –7 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001271
Numéro CAS: 4333-56-6
EINECS: 224-375-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Absorption Ratio P-15/P+15 0.93 to 0.98
BSC Certification Pass