Imprimer
Bromocyclopentane ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A15455.22 A15455.36
A15455.22EA 39 EUR
A15455.22 A15455.36
Bromocyclopentane ≥98%
Bromocyclopentane
Purity: 98+%
CAS No.: 137-43-9
Molecular Formula: C5H9Br
Formula Weight: 149.04
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.4881
Odour: Odourless
Boiling Point: 137-139°
Beilstein Reference: 1209256
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001359
Formule: C₅H₉Br
Point d'ébullition: 137…139 °C
Densité: 1,390
Point d'éclair: 42 °C (107 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001359
Numéro CAS: 137-43-9
EINECS: 205-294-6
ONU: 1993
ADR: 3,III