Imprimer
7-Méthyl-8-nitroquinoléine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L03882.06 L03882.14
L03882.06EA 117 EUR
L03882.06 L03882.14
7-Méthyl-8-nitroquinoléine ≥98%
7-Méthyl-8-nitroquinoléine
Purity: 98+%
CAS No.: 7471-63-8
Molecular Formula: C10H8N2O2
Formula Weight: 188.19
Melting Point: 185-186°
Beilstein Reference: 154601
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Point de fusion: 185…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041234
Numéro CAS: 7471-63-8
EINECS: 231-268-9