Imprimer
8-Quinoléinol ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
26123.237EA 124 EUR
26123.237
8-Quinoléinol ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
8-Quinoléinol
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Point d'ébullition: 267 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 71,2 °C
Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006807
Numéro CAS: 148-24-3
Merck Index: 13,04869
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/52/770552.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Melting point 72.5 - 74.0 °C
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Insolubility in acetone Max. 50 ppm
Insolubility in HCl 2 N Max. 100 ppm
Insolubility in NaOH 1 N (± 80°C) Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %