Imprimer
6-Aminoquinoléine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
369640010 369640050 369640250
ACRO369640010EA 36.5 EUR
ACRO369640010 ACRO369640050 ACRO369640250
6-Aminoquinoléine 98%
6-Aminoquinoléine
Formule: C₉H₈N₂
Point d'ébullition: 192…195 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 115…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006803
Numéro CAS: 580-15-4
EINECS: 209-453-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to grey-green to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 119 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %