Imprimer
5-Aminoquinoléine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L19628.03 L19628.06
L19628.03EA 71.2 EUR
L19628.03 L19628.06
5-Aminoquinoléine 99%
5-Aminoquinoléine
Purity: 99%
CAS No.: 611-34-7
Molecular Formula: C9H8N2
Formula Weight: 144.18
Melting Point: 107-109°
Boiling Point: 310°
MDL No.: MFCD00006797
Formule: C₉H₈N₂
Point d'ébullition: 310 °C
Point de fusion: 107…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006797
Numéro CAS: 611-34-7
EINECS: 210-266-1