Imprimer
Acide 5-quinoléinecarboxylique ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L19643.03 L19643.06 L19643.MD
L19643.03EA 92.6 EUR
L19643.03 L19643.06 L19643.MD
Acide 5-quinoléinecarboxylique ≥97%
Acide 5-quinoléinecarboxylique
Purity: 97+%
CAS No.: 7250-53-5
Molecular Formula: C10H7NO2
Formula Weight: 173.17
Melting Point: >300°
Beilstein Reference: 129178
Formule: C₁₀H₇NO₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047608
Numéro CAS: 7250-53-5