4-Quinoléinecarbaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
L20203.06
L20203.14
L20203.06EA
92.2
EUR
L20203.06
L20203.14
4-Quinoléinecarbaldéhyde ≥97%
4-Quinoléinecarbaldéhyde
Purity: 97+%
CAS No.: 4363-93-3
Molecular Formula: C10H7NO
Formula Weight: 157.17
Flash Point: >110°(230°F)
Melting Point: 48-52°
Boiling Point: 131-133°/5mm
Beilstein Reference: 113072
MDL No.: MFCD00006781
Formule:
C₁₀H₇NO Point d'ébullition: 131…133 °C (5 mmHg) Point de fusion: 48…52 °C Point d'éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006781 Numéro CAS: 4363-93-3 EINECS: 224-453-0 |