Benzoate de benzyle zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
|
Attention
|
Synonyms:
Benzoic acid benzyl ester
MQ200
8.18701.0100
8.18701.1000
8.18701.0100EA
31.4
EUR
8.18701.0100
8.18701.1000
Benzoate de benzyle zS, Sigma-Aldrich®
Benzoate de benzyle
Formule:
C₁₄H₁₂O₂ MW: 212.25 g/mol Point d'ébullition: 323 Point de fusion: 17…20 °C Densité: 1.118 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 158 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003075 Numéro CAS: 120-51-4 EINECS: 204-402-9 ONU: 3082 ADR: 9 III Merck Index: 13,01129 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 0.0153 g/l (20 °C) |
Melting Point | 21 °C |
Molar Mass | 212.24 g/mol |
Boiling Point | 324 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 158 °C |
Density | 1.12 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 480 °C |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous Hazardous Material |