Imprimer
Cyclohexylbenzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A16320.22 A16320.36
A16320.22EA 69.7 EUR
A16320.22 A16320.36
Cyclohexylbenzène ≥97%
Cyclohexylbenzène
Purity: 97+%
CAS No.: 827-52-1
Molecular Formula: C12H16
Formula Weight: 160.26
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5260
Odour: Mild
Melting Point: 5-6°
Boiling Point: 239-240°
Beilstein Reference: 1906803
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00001451
Formule: C₁₂H₁₆
Point d'ébullition: 239…240 °C
Point de fusion: 5…6 °C
Densité: 0.945
Point d'éclair: 98 °C (208 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001451
Numéro CAS: 827-52-1
EINECS: 212-572-0
ONU: 3082
ADR: 9,III