Imprimer
3-Bromo-1,2,4,5-tétraméthylbenzène 99
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2,3,5,6-tetramethylbenzene
L01465.06 L01465.14
L01465.06EA 79.6 EUR
L01465.06 L01465.14
3-Bromo-1,2,4,5-tétraméthylbenzène 99
3-Bromo-1,2,4,5-tétraméthylbenzène
Purity: 99%
CAS No.: 1646-53-3
Molecular Formula: C10H13Br
Formula Weight: 213.12
Melting Point: 58-62°
Boiling Point: 115-120°/5mm
MDL No.: MFCD00000070
Formule: C₁₀H₁₃Br
MW: 213.12 g/mol
Point d'ébullition: 115…120 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 58…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000070
Numéro CAS: 1646-53-3
EINECS: 216-707-4