2,4,6-Triméthylaniline 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
157961000
157960025
157965000
ACRO157961000EA
46.3
EUR
ACRO157961000
ACRO157960025
ACRO157965000
2,4,6-Triméthylaniline 97%
2,4,6-Triméthylaniline
Formule:
C₉H₁₃N Point d'ébullition: 233 °C (760 mmHg) Point de fusion: –5 °C Densité: 0.96 g/cm³ Point d'éclair: 96 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007740 Numéro CAS: 88-05-1 EINECS: 201-794-3 ONU: 2810 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5505 to 1.5525 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Appearance of solution | Clear colorless |
Residue after evaporation | ≤0.05 % |
Related substances | ≤0.3 % (Sum of other peaks with relative retention greater than that of benzylalcohol) |
Acidity | Passes test |
Peroxide value | ≤5 |