Imprimer
Bains-marie et circulateurs, en acier inoxydable, Optima™
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
TXF200-ST38 TXF200-ST5 TXF200-ST26 TXF200-ST12 TXF200-ST18 T100-ST12 T100-ST18 T100-ST26 T100-ST38 T100-ST5 TX150-ST38 TX150-ST5 TC120-ST12 TC120-ST18 TC120-ST38 TC120-ST26 TC120-ST5 TX150-ST12 TX150-ST18 TX150-ST26
461-0729EA 3770 EUR
461-0729 461-0730 461-0728 461-0726 461-0727 461-0732 462-0336 462-0337 462-0338 461-0731 462-0341 461-0733 461-0721 461-0722 461-0724 461-0723 461-0700 461-0734 462-0339 462-0340
Bains-marie et circulateurs, en acier inoxydable, Optima™
Bains Bains-marie à circulation
La gamme Grant Optima™ se compose de thermostats à usage général et à performances spécialisées, associés à des bains en acier inoxydable premium (avec robinet de vidange sur les réservoirs 12, 18, 26 et 38 litres). La circulation produite par un agitateur dans le bain garantit une excellente stabilité et l'uniformité de la température. Ces systèmes peuvent également s'utiliser avec des refroidisseurs à immersion C1G et C2G pour un fonctionnement en dessous de la température ambiante.
  • Plage de températures T100 : ambiante +5 à 100 °C. Plage réglable de 0 à 100 ˚C (un fonctionnement en dessous de la température ambiante nécessite un accessoire de refroidissement)
  • Plage de températures TC120 : ambiante +5 à 120 °C. Plage réglable de –20 à +120 °C (un fonctionnement en dessous de la température ambiante nécessite un accessoire de refroidissement)
  • Pompe pour circulation externe, alarme sonore et visuelle et coupure réglable en cas de surchauffe (TC120 uniquement)
  • Les modèles de plus de 12 l sont équipés d'une plaque de montage double position qui permet au thermostat Optima™, une fois sur le réservoir, d'être orienté dans deux directions, idéal pour une optimisation de l'espace de la paillasse
  • Stabilité de ±0,05 ˚C à 70 ˚C
Thermostats à usage général, T100 et TC120: Les thermostats T100 et TC120 commandés par microprocesseur numérique sont équipés d'un bouton rotatif facile à utiliser et de deux touches de fonction pour un réglage rapide de la température et une navigation aisée dans les menus. Ces systèmes comportent un affichage lumineux à quatre chiffres, facile à lire, trois préréglages de température programmables, une protection contre les niveaux de liquide insuffisants, une coupure fixe en cas de surchauffe, une alarme visuelle, un minuteur et un système d'étalonnage utilisateur pour une précision optimale.
Thermostats spécialisés: TX150 et TXF200: Les thermostats TX150 et TXF200 sont équipés d'un écran couleur TFT QVGA qui affiche la température réelle et la température définie, ainsi que des icônes indiquant clairement le statut. Cet écran TFT QVGA, associé aux touches de fonction et de numérotation faciles à utiliser, permet une navigation rapide dans le système de menu intuitif. Les deux systèmes possèdent une interface RS232 et USB et peuvent être programmés à distance par un PC ou un ordinateur portable équipé du logiciel polyvalent Labwise™ de Grant (logiciel disponible en option). Ils sont également pourvus d'un minuteur, d'une sécurité en cas de surchauffe, ainsi que d'alarmes visuelles et sonores programmables de température élevée et basse. Le TX150 possède la capacité de stocker un programme de 30 segments. Le TXF200 peut également être programmé via l'interface utilisateur et peut stocker jusqu'à 10 programmes contenant 100 segments. L'interface de programmation comprend une température cible définie, avec le choix entre le temps nécessaire pour atteindre la température cible et la vitesse de progression de la température, ainsi qu'un relais programmable supplémentaire pour la commande de mise en marche/d'arrêt de l'équipement auxiliaire ou des unités de réfrigération.
Plage de températures TX150: ambiante 5 à 150 °C. Plage réglable de –50 à +150 °C (un fonctionnement en dessous de la température ambiante nécessite un accessoire de refroidissement)
Plage de températures TXF200: ambiante 5 à 200 °C. Plage réglable de –50 à +200 °C (un fonctionnement en dessous de la température ambiante nécessite un accessoire de refroidissement)
Stabilité de ±0,01 °C à 70 °C
Prise de sonde de température externe PT1000
Réglage de compensation pour de bonnes performances isothermes
Étalonnage utilisateur à cinq points pour les sondes internes et externes
Capacité de pompe max.:
TC120 16 l/min, 210 mbar
TX150 18 l/min, 310 mbar
TXF200 22 l/min, 530 mbar à vitesse variable
Information de livraison: Les bains sont fournis avec un thermostat, des réservoirs et une plaque d'appui de montage, mais sans couvercle. Les couvercles sont recommandés pour un fonctionnement au-delà de 60 °C et doivent être commandés séparément.
Attention: * RT = température ambiante
** La plage de température peut être étendue à 0 ˚C avec le système de refroidissement des accessoires Grant C1G. Code article 473-4100
*** La plage de température peut être étendue à −15 ˚C avec le système de refroidissement des accessoires Grant C2G. Code article 473-4101