Imprimer
Acide 2,4,6-triméthylbenzoïque ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A11831.09 A11831.18 A11831.30
A11831.09EA 65.1 EUR
A11831.09 A11831.18 A11831.30
Acide 2,4,6-triméthylbenzoïque ≥99%
Acide 2,4,6-triméthylbenzoïque
Purity: 99%
CAS No.: 480-63-7
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Melting Point: 153-155°
Beilstein Reference: 1866187
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.2 g/mol
Point d'ébullition: 298
Point de fusion: 153…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002481
Numéro CAS: 480-63-7
EINECS: 207-553-9