Imprimer
2-Bromomésitylène ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2,4,6-Trimethylbromobenzene, 2-Bromo-1,3,5-trimethylbenzene, Mesityl bromide, 2-Bromomesitylene
A12277.18 A12277.22 A12277.30 A12277.36
A12277.18EA 56 EUR
A12277.18 A12277.22 A12277.30 A12277.36
2-Bromomésitylène ≥99%
2-Bromomésitylène
Purity: 99%
CAS No.: 576-83-0
Molecular Formula: C9H11Br
Formula Weight: 199.10
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5520
Melting Point: 2°
Boiling Point: 224-226°
Beilstein Reference: 1907245
MDL No.: MFCD00000073
Formule: C₉H₁₁Br
Point d'ébullition: 224…226 °C
Point de fusion: 2 °C
Densité: 1.322
Point d'éclair: 96 °C (204 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000073
Numéro CAS: 576-83-0
EINECS: 209-405-9