Imprimer
4-tert-Butyltoluène 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-(tert-Butyl)-4-methylbenzene
296320010 296320250 296320025
ACRO296320010EA 87.7 EUR
ACRO296320010 ACRO296320250 ACRO296320025
4-tert-Butyltoluène 96%
4-tert-Butyltoluène
Formule: C₁₁H₁₆
Point d'ébullition: 189…192 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –54 °C
Densité: 0.8612 g/cm³
Point d'éclair: 54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008837
Numéro CAS: 98-51-1
EINECS: 202-675-9
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %