Imprimer
Chambre cytologique, CytoSep™ pour la cytocentrifugeuse Wescor Cytopro®
Fournisseur: Simport Scientific
M967-20FW M967-10FW
720-1959EA 324 EUR
720-1959 720-1957
Chambre cytologique, CytoSep™ pour la cytocentrifugeuse Wescor Cytopro®
Entonnoirs Chambres cytologiques
Ces chambres se mettent facilement en place, permettant au filtre de s'aligner correctement avec le tunnel à échantillons. Elles sont équipées d'un anneau de compression, situé autour de l'orifice pour échantillons, afin de mieux contrôler le taux d'absorption et de garantir des résultats cohérents. Deux ports, l'un dans le puits à échantillons et l'autre dans le tunnel permettent une grande flexibilité. Les échantillons sont chargés par les bouchons du godet afin d'éviter les éclaboussures d'échantillons dangereux. Les bouchons procurent une sécurité supplémentaire à l'utilisateur. UneMore Product Information