Imprimer
p-Xylène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 1,4-Dimethylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08691.1000 8.08691.2500 8.08691.6010 8.08691.9160
8.08691.1000EA 59 EUR
8.08691.1000 8.08691.2500 8.08691.6010 8.08691.9160
p-Xylène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
p-Xylène
Formule: C₆H₄(CH₃)₂
Point d'ébullition: 138.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 13 °C
Densité: 1.096 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008556
Numéro CAS: 106-42-3
EINECS: 203-396-5
ONU: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8b04563a5941cefd103ebd3048bcf8486f2bdac&vid=e5db83ad1f0cb6a583610c58cea291dcbe1be1f3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.2 g/l (25 °C)
Melting Point 13.3 °C
Molar Mass 106.17 g/mol
Boiling Point 138.4 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 8.7 hPa (20 °C)
Flash Point 24 °C
Explosion Limit 1.1 - 7 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 540 °C
Evaporation Number 13.5