Imprimer
1,4-Diéthylbenzène 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
114150050 114150250
ACRO114150050EA 67 EUR
ACRO114150050 ACRO114150250
1,4-Diéthylbenzène 98%
1,4-Diéthylbenzène
Formule: C₁₀H₁₄
Point d'ébullition: 183…184 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –43 °C
Densité: 0.862 g/cm³
Point d'éclair: 56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009264
Numéro CAS: 105-05-5
EINECS: 203-265-2
ONU: 2049
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4935 to 1.4955 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
UV (10 % in water)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Membrane filtration test (10 % in water) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test