Imprimer
1,3-Diisopropylbenzène 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B23904.18 B23904.30
B23904.18EA 35 EUR
B23904.18 B23904.30
1,3-Diisopropylbenzène 96%
1,3-Diisopropylbenzène
Purity: 96%
CAS No.: 99-62-7
Molecular Formula: C12H18
Formula Weight: 162.27
Flash Point: 76°(170°F)
Refractive Index: 1.4890
Melting Point: -63°
Boiling Point: 204°
Beilstein Reference: 1905828
MDL No.: MFCD00008889
Formule: C₁₂H₁₈
Point d'ébullition: 204 °C
Point de fusion: –63 °C
Densité: 0,856
Point d'éclair: 76 °C (170 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008889
Numéro CAS: 99-62-7
EINECS: 202-773-1
ONU: 3082
ADR: 9,III