Imprimer
o-Xylène ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1,2-Dimethylbenzene
A11358.0F A11358.AE A11358.AP
A11358.0FEA 92 EUR
A11358.0F A11358.AE A11358.AP
o-Xylène ≥99%
o-Xylène
Purity: 99%
CAS No.: 95-47-6
Molecular Formula: C8H10
Formula Weight: 106.17
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.5050
Melting Point: -25°
Boiling Point: 143-145°
Beilstein Reference: 1815558
Merck Reference: 14,10081
UN No.: 1307
MDL No.: MFCD00008519
Formule: C₈H₁₀
MW: 106.17 g/mol
Point d'ébullition: 143…145 °C
Point de fusion: –25 °C
Densité: 0.877
Point d'éclair: 32 °C (89 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008519
Numéro CAS: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
ONU: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 14,10081
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dd6c62d1c62b6e7f71df7e157aae77162b3bcf1&vid=3ec8c09bb94f634e9f90b6f9e8320cd626f276d0&prid=web&clid=SAPDAM