Imprimer
o-Xylène 99%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
140990010 140990025 140990100
ACRO140990010EA 61 EUR
ACRO140990010 ACRO140990025 ACRO140990100
o-Xylène 99%, pur
o-Xylène
Formule: C₈H₁₀
Point d'ébullition: 143…145 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –25 °C
Densité: 0,878 g/cm³
Point d'éclair: 31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008519
Numéro CAS: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
ONU: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dd6c62d1c62b6e7f71df7e157aae77162b3bcf1&vid=3ec8c09bb94f634e9f90b6f9e8320cd626f276d0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5035 to 1.5065 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.01 %