Imprimer
2,4-Diméthylthiophénol 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2,4-Dimethylbenzene-1-thiol, 1,3-Dimethyl-4-mercaptobenzene, 4-Mercapto-m-xylene, 2,4-Dimethylbenzenethiol
B23161.06 B23161.14 B23161.22
B23161.06EA 92.6 EUR
B23161.06 B23161.14 B23161.22
2,4-Diméthylthiophénol 95%
2,4-Diméthylthiophénol
Purity: 95%
CAS No.: 13616-82-5
Molecular Formula: C8H10S
Formula Weight: 138.23
Flash Point: 87°(189°F)
Refractive Index: 1.5690
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 207-208°
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00010019
Formule: C₈H₁₀S
Point d'ébullition: 207…208 °C
Densité: 1.020
Point d'éclair: 87 °C (189 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010019
Numéro CAS: 13616-82-5
EINECS: 237-100-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III