Imprimer
2,6-Diméthylthiophénol ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,3-Dimethyl-2-mercaptobenzene, 2-Mercapto-m-xylene, 2,6-Dimethylbenzene-1-thiol, 2,6-Dimethylbenzenethiol
A13286.03 A13286.06 A13286.14
A13286.03EA 42 EUR
A13286.03 A13286.06 A13286.14
2,6-Diméthylthiophénol ≥97%
2,6-Diméthylthiophénol
Purity: 97%
CAS No.: 118-72-9
Molecular Formula: C8H10S
Formula Weight: 138.23
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5749
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 122°/50mm
Beilstein Reference: 1099405
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00010021
Formule: C₈H₁₀S
MW: 138.23 g/mol
Point d'ébullition: 122 °C (50 mmHg)
Densité: 1.038
Point d'éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010021
Numéro CAS: 118-72-9
EINECS: 204-272-3
ONU: 2810
ADR: 6.1 III