Imprimer
2,5-Xylénol 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2,5-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-p-xylene, 2-Hydroxy-4-xylene
116540050 116541000 116545000
ACRO116540050EA 28 EUR
ACRO116540050 ACRO116541000 ACRO116545000
2,5-Xylénol 99+%
2,5-Xylénol
Formule: C₈H₁₀O
Point d'ébullition: 212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 75…77 °C
Densité: 0.97 g/cm³
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002237
Numéro CAS: 95-87-4
EINECS: 202-461-5
ONU: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥75 °C
Water ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %