Imprimer
3,5-Xylénol 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 5-Hydroxy-3-xylene, 3,5-Dimethylphenol, 5-Hydroxy-m-xylene, 1,3-Dimethyl-5-hydroxybenzene
162790050 162791000 162795000 162790025
ACRO162790050EA 31.2 EUR
ACRO162790050 ACRO162791000 ACRO162795000 ACRO162790025
3,5-Xylénol 99+%
3,5-Xylénol
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122.17 g/mol
Point d'ébullition: 222 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 63…66 °C
Densité: 1.115 g/cm³
Point d'éclair: 109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002307
Numéro CAS: 108-68-9
EINECS: 203-606-5
ONU: 2928
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10215
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to orange Crystalline solid or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥99.0 %